Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 1.2 ml Cluster-Röhrchen und Racks, MK5
Das MK5-Gestell verfügt über einen konischen Well-Eingang für leichtere Positionierung der Röhrchen
Marke: Thermo Scientific™ AB-1185
892.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Stapelschultern wurden aus Gründen der Kompatibilität mit bestimmten Roboterinstrumenten aus dem Gestell entfernt
- Mit abgerundeten Endkappen
- Hoher Durchsatz mit individueller Probenidentifizierung
- Gekennzeichnet mit einer Data Matrix™ und menschenlesbarem Code, der in einem durchsichtigen Polypropylen-Fenster eingekapselt ist
- Über 3.6×1015 einzigartige Code-Kombinationen
- Verschließbarer, abdichtender Deckel
- Temperaturbereich von -170 °C bis +120 °C
- Alphanumerisches Raster, das in den Gestelldeckel eingeprägt ist
Spezifikation
1,2 mL | |
Polypropylen | |
Verschließbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ABgene™ 2DCypher™ 1.2 ml Cluster-Röhrchen und Racks, MK5 > Gestelle mit je 96 Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur