Learn More
Thermo Scientific™ ABgene Gestelle für 0.5 und 1.0 ml-Röhrchen mit Drehverschluss
Für die Probenahme und Lagerung von wertvollen Proben wie DNA, Blut, Zelllinien und Gewebe
Marke: Thermo Scientific™ AB-1312
Benachrichtigungen:
Das Eintauchen von Röhrchen und Gestellen in Flüssigstickstoff führt zu Sicherheits- und Kontaminationsrisiken. Die Gestelle sollten nur in Flüssigstickstoff in der Dampfphase gelagert werden.
Beschreibung
Twist-Lock Röhrchengestelle
- Das zum Patent angemeldete Innengewinde rastet in zwei verschiedenen Positionen mit der Kappe ein und sorgt für eine zu 100 % stabile Abdichtung bis zu -196 °C
- Twist-Lock™ Kappen sind aus einem urheberrechtlich geschützten Material geformt, das bei kalten Temperaturen noch besser abdichtet
- Abschließbare Gestelle entsprechen den SBS-Richtlinien und haben eine geringere Höhe, um den verfügbaren Gefrierraum zu maximieren
- Alle Komponenten werden im Reinraum hergestellt
- Geeignet für die Lagerung bei -20 und -80 °C und in der Gasphase von Flüssigstickstoff
- Kappen können im Gestell angebracht und entfernt werden; einfache Handhabung mit Twist-Lock Cap-It oder Twist-Lock Tool
- Die Röhrchen haben im Boden eine alphanumerischer Gitterreferenzierung entsprechend der Röhrchenposition im Gestell mit 96 Positionen, was die Probenverfolgung und -identifikation erleichtert
- Der gekapselte 2D-Matrix™-Code auf jedem Röhrchenboden gewährleistet eine zuverlässige Probenverwaltung und -verfolgung, da alle Codes garantiert eindeutig sind
- 0.5ml-Röhrchen: Röhrchenarbeitsvolumen im verschlossenem Zustand 450 μl (400μ l empfohlen, wenn eingefroren werden soll)
- 1.0 ml-Röhrchen: Röhrchenarbeitsvolumen im verschlossenem Zustand 900 μl (810μ l empfohlen, wenn eingefroren werden soll)
Spezifikation
Polypropylen | |
Für die Manipulation von Kappen für Twist-Lock Röhrchen |