Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-Well, niedriges Profil, ohne Stehrand
96-Well-Platten mit flachem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0700
104.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
108.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Die PCR-Platte mit flachem Profil hat flachere Wells als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Produkte mit flachem Profil werden besonders für die Verwendung mit Reaktionsvolumina unter 20 μl empfohlen Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten.
Die Thermo Scientific PCR-Platte mit flachem Profil hat flachere Wells als die Platte mit Standardprofil (AB-0600), wodurch der Totraum zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe verringert wird. Dadurch wird Kondensation an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was wiederum eine Verringerung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Diese Platten mit flachem Profil werden besonders für den Einsatz bei Reaktionsvolumen unter 20 μl empfohlen. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten kompatibel.
Merkmale
• Geringes Profil zur Reduzierung des Totraums und zur Steigerung der PCR-Effizienz
• Erhältlich mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung
• Verbesserter Zugriff für die Handhabung von Flüssigkeiten
• Maximales Füllvolumen von 0,2 ml
• Abgeschrägte Ecke: H12
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen.
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Ohne Rahmen | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Flaches Profil |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Transparent | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 plates |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30