Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well-Mikroarray-Platte
GREENER_CHOICE
384-Well-Mikroarray-Platte für die Lagerung von Proben mit geringem Volumen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-1055
302.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10669973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Lager- und Assay-Platten werden in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 hergestellt, um sicherzustellen, dass jede Platte kontaminationsfrei ist. Die Platten werden aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität hergestellt und besitzen hochpolierte Oberflächen, wodurch sie leicht bindend und chemisch beständig sind. Die starren Seitenwände und die Standfläche nach Industriestandard machen Platten für die Automatisierung und Roboterhandhabung sowie für Anwendungen mit niedrigem Durchsatz geeignet.
Besondere Eigenschaften
• Entwickelt für optimale Probenrückgewinnung
• Jedes Well verfügt über einen eigenen Versiegelungsrand, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
• Ideal geeignet für den Einsatz mit einer breiten Palette von Versiegelungsarten
• Verbesserte Probenrückgewinnung und verringertes Totvolumen
• Wells mit Spitzboden (maximales Volumen 70 μl)
• Kompatible Verschlussfolie: Klebefolie, Hitzeversiegelungsfolie
• Gefährlich: Nein
• Max. Zentrifugalbeschleunigung: 5000 g
• Max. Vol. (Kappendichtung): n/a
• Max. Vol. (Filmdichtung): 70 μl (AB-1055) oder 55 μl (AB-1056)
• Max. Vol. (Mattenversiegelung): 30 μl (AB-1055) oder 25 μl (AB-1056)
• Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Naturfarben
384
Für den Einsatz mit einer breiten Palette an Dichtungsoptionen
16 x 24
Polypropylen
Rund
5000 x g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 384 Well-Mikroarray-Platte > 0.070ml; zylindrischer Boden; naturfarben