Learn More
Thermo Scientific™ 15 % Graphit, 85 % Vespel Ferrulen
Mechanisch robust, gewährleisten eine lange Nutzungsdauer, sind GC/MS-kompatibel.
Marke: Thermo Scientific™ 290VT155
52.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sie schmiegen sich eng an die Säule an und sind nicht wiederverwendbar, da sie eine permanente Abdichtung mit der Säule bilden.
- Temperaturgrenze von 350 °C, muss aber nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
Spezifikation
Ferrulen | |
350 °C | |
15 % Graphit, 85 % Vespel |
GC/MS | |
Thermo Scientific TRACE Cold On-Column-Injektoren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 15 % Graphit, 85 % Vespel Ferrulen > Blank (ohne Bohrung); für Thermo-Instrumente
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur