Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ 2130
597.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:- Haltbare, korrosionsbeständige Edelstahl-Außenflächen
- Tragegriff und Sicherheitsdeckel mit Belüftung
Flacher, weiter Hals:
- Ideal zur verwendung als Kältefalle
- Das komfortable gefäßförmige Design eignet sich optimal für den Tischgebrauch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/Alkohol
- Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
Weiter Kunststoffhals:
- Kostengünstig, hohe Effektivität
- Robustes und stoßfestes Äußeres aus Kunststoff mit Tragegriff
- Isolierter “Schiebedeckel” mit Belüftung zur Vermeidung von Druckaufbau
Emaillierter Stahl:
- Sicheres Lagern verflüssigter Gase
- Gedämpfter Sockel
- Die Modelle 2118–2121 verfügen über isolierte Deckel und klappbare Tragegriffe
- Ideal zur verwendung als Kältefalle
Spezifikation
1,9 L | |
Arbeitsfläche | |
135 mm | |
155 mm |
Rostfreier Stahl | |
Without Lid and Handle | |
186 mm | |
4,5 kg |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31