Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Verwendung dieser Tischbehälter für flüssigen Stickstoff mit Innengefäßen aus Borosilikatglas.
Marke: Thermo Scientific™ 2123
643.66 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie die Kältemittelretention durch Einsatz der leichten Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ Flüssigstickstoff-Tischbehälter mit Innengefäßen aus Borosilikatglas – ideal für die alltägliche cryogene Lagerung.
Edelstahl:- Stabile, korrosionsbeständige Außenseite aus Edelstahl
- Tragegriff und belüfteter, sicherer Deckel (Teilenummern 2122, 2123, 2124)
Flacher, weiter Hals:
- Ideal zur Verwendung als Kältefalle
- Anwenderfreundliches Design in Schalenform – perfekt für die Verwendung auf einem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/ Alkohol
- Edelstahlmantel und Polstersockel für jahrelangen problemlosen Gebrauch
- Ohne Deckel und Griff (Teilenummer 2129)
Spezifikation
Benchtop-LN2-Behälter | |
Rostfreier Stahl | |
Carrying Handle, Vented Secure Lid | |
142 mm | |
8 lb. |
2 l | |
Arbeitsfläche | |
265 mm | |
106 mm | |
3,6 kg |