Learn More
Thermit-Pulver, rein, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Silber |
Physikalische Form | Festes Pulver |
Menge | 500 g |
MDL-Nummer | 148616 |
Verpackung | Glasgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thermit powder
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermit-Pulver, rein, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur