Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung
Thermographic™ Thermax™ Miniteststreifen für die Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Die Temperaturmessstreifen können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M06STHERG6C01P1
Beschreibung
- Wärmeempfindliche Ministreifen zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
- Adhäsiv
- Dezent
- Irreversibel
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
12 mm | |
32 mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 166°C to 193°C (331°F to 379°F) | |
193 °C | |
166 °C | |
166 bis 193 °C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C (331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F) |
Single-use | |
0,47 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film, Acrylklebstoff | |
Thermax 6-level Temperature Indicator 166°C to 193°C (331°F to 379°F) Range 6 | |
9 g | |
1,26 in. | |
379°F | |
331°F | |
331°F to 379°F | |
Yes | |
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Ministreifen zur Temperaturmessung > Temperaturbereich: 166 °C bis 193 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur