Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 8 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
16.05 CHF - 18.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11730889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGCD01P1
116 bis 154 °C
16.05 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11720889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGBD01P1
71°bis 110 °C
16.05 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11710889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGAD01P1
37 bis 65 ° °C
16.05 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11740889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGDD01P1
160 bis 199 °C
18.50 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11750889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M08STHERGED01P1
204°bis 260 °C
18.45 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
51 mm
51 mm
Wachs-Schmelz-Technologie
0,7 in.
2 in.
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Single-use
2 in.
40 bis 60%
2 bis 5 s
9 g
Irreversible Temperaturanzeige
Yes
18 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Etikett zur Temperaturmessung