Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit einzelnem gekapseltem Temperaturmesspunkt
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
20.80 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) 13 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 18 mm
Material Polyester Film
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 36°F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Max. Temperatur (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Temperatur (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17856078
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements
M01ETHE043D01P1
109°F
20.80 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866088
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements
M01ETHE062D01P1
144°F
20.80 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unverzügliche Reaktion
  • Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Kostengünstig und benutzerfreundlich
  • Selbstklebend
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
18 mm
36°F
Electrical Equipment, Pumps, Braking Systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
°C and °F
40 bis 60%
Polyester Film
2°C
Single Value