Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit einzelnem gekapseltem Temperaturmesspunkt
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
Marke: Thermographic Measurements M01ETHE062D01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unverzügliche Reaktion
- Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Kostengünstig und benutzerfreundlich
- Selbstklebend
Spezifikation
13 mm | |
18 mm | |
144°F | |
36°F | |
144°F | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking Systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
18 mm |
40 bis 60% | |
Polyester Film | |
62 °C | |
2°C | |
62°C | |
Single Value | |
°C and °F |