Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nucleotides
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines.
52.00 CHF - 256.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Versandbedingung | Dry Ice |
Produktlinie | TheraPure™ |
Farbe | Farblos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In vitro Transcription |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18416628
|
Thermo Scientific™
R044T1 |
ATP Solution, Sodium Solution | 100 mM |
52.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18486548
|
Thermo Scientific™
R00044T1 |
ATP Solution, Tris Solution | 200 mM |
76.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18436668
|
Thermo Scientific™
R045T1 |
CTP Solution, Sodium Solution | 100 mM |
52.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18416808
|
Thermo Scientific™
R00045T1 |
CTP Solution, Tris Solution | 200 mM |
76.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18426778
|
Thermo Scientific™
R046T1 |
GTP Solution, Sodium Solution | 100 mM |
52.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18476548
|
Thermo Scientific™
R00046T1 |
GTP Solution, Tris Solution | 200 mM |
76.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18436478
|
Thermo Scientific™
R047T1 |
UTP Solution, Sodium Solution | 100 mM |
52.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18496468
|
Thermo Scientific™
R00047T1 |
UTP Solution, Tris Solution | 200 mM |
76.00 CHF
200 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
18476438
|
Thermo Scientific™
R0491T1 |
N1-Methylpseudo-UTP, Sodium Solution | 100 mM |
256.00 CHF
50 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific TheraPure in vitro transcription (IVT) enzymes are designed for advanced research and early development of mRNA therapeutics and vaccines. These products offer full workflow solutions from template preparation to RNA synthesis and are recommended for process research and optimization, proof of concept, and preclinical studies.
The high purity of TheraPure IVT enzymes is ensured by precise quality testing that includes confirmation that that the enzymes are nuclease- and endotoxin-free. In addition, the manufacturing process of TheraPure products follows ISO9001 and ISO13485 standards.
Features
- Convenient stand-alone enzymes for easy workflow optimization
- Animal-origin-free (AOF) raw materials used in manufacturing
- No risk of prion or animal virus contamination
- Reproducible and consistent results with validated quality testing
- Regulatory compliant—β-lactam-free manufacturing technology
- Suitable for translational research
- Facilitates transition to GMP during mRNA vaccine development process
- Scalable and available as OEM product
The exceptional quality of TheraPure products is supported by:
- Certificates of analysis
- Certificates of origin
- TSE/BSE statement
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
TheraPure™ | |
In vitro Transcription |
Dry Ice | |
Farblos |
Nur für Forschungszwecke.