Learn More
Theophyllin, ≥ 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-55-9
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.17
MDL-Nummer MFCD00079619
InChI-Schlüssel ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
PubChem CID 2153
ChEBI CHEBI:28177
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-7H-Purin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theophylline
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 270.0°C to 274.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 9436
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, slightly soluble in ethanol and chloroform
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Theophylline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Theophylline
Name des Produkts
Theophyllin, ≥ 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >