Learn More
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453824
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453824
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11453824
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11861.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phosphosdiesterase-Inhibitor
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphordiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist, diuretisches und glattes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-67-0
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.167
MDL-Nummer MFCD00022830
InChI-Schlüssel YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
Schmelzpunkt 345°C to 350°C
Farbe Weiß
Dichte 1.50 g/mL
Menge 50 g
Beilstein 16464
Merck Index 14,9282
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 ArtikelnummerA11861.30,A11861.22,A11861.18
Chargennummer10243945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 ArtikelnummerA11861.30,A11861.22,A11861.18
Chargennummer10234299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11861.30,A11861.22,A11861.18
Chargennummer10212134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11861.30,A11861.22,A11861.18
Chargennummer10171244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA11861.30,A11861.22,A11861.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Theobromine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Theobromine
Name des Produkts
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >