Learn More
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Theobromin (CAS-Nr. 83-67-0) ist ein Methylxanthin-Alkaloid, das in großen Mengen in Kakao vorkommt und ein Koffeinderivat ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Theobromin ist ein Methylxanthin-Alkaloid, das ein Koffeinderivat ist.
Anwendungen
• Theobromin ist ein Phosphodiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist und entspannt die glatte Muskulatur
• Als Abbauprodukt von Koffein im Zuge von Katabolismus hat es anti- und prooxidante Eigenschaften
• Kann als Standard für die Quantifizierung von Theobromin verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-67-0
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.17
MDL-Nummer MFCD00022830
InChI-Schlüssel YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 290.0°C to 295.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Sublimationspunkt 290.0 °C
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Theobromine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien gründlich waschen.
Name des Produkts
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >