Learn More
SymLine Der Werner Spülverteiler
Installieren Sie mit dem Werner SymLine. bis zu 4 SafetyCaps auf Ihrer Spülflasche Europas Spülverteiler. Keine Gefahren, keine Kontamination - schützt Mensch, Umwelt und HPLC-System.
Marke: SymLine 106660
227.60 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sichere und einfache Handhabung: Kapillaren sind zuverlässig fixiert.
- Lösungsmittelfilter haben durch die breite GLS80-Öffnung ausreichend Platz.
- Das SymLine. System für die Lösungsmittelsicherheit bleibt dauerhaft geschlossen, die Sicherheitskette bleibt während des Spülvorgangs intakt.
- PE-HD, elektrisch leitfähig
Spezifikation
HPLC-/UHPLC-Systeme | |
Spülflasche | |
1 x GLS80 (f) auf 4 x GL45 (m) | |
Spülverteiler |
Schwarz | |
HDPE | |
4 | |
Der Werner' Collector 4-fach für HPLC-Spülflasche GLS80, PE-HD elektrostatisch leitfähig, 4 x GL45 (m) |
Videos
-
HPLC Purging Manifold Spulflaschenverteiler