Learn More
Abeba™ The Original 7201 Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7201/38
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15694416
  • 57.95 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Weiß/Schwarz
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
  • Fersenpolster
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Weiß
38
7201
Name des Produkts
Abeba™ The Original 7201 Schuhe > Größe:38