Learn More
Abeba™ The Original 7201 Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 7201/35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß/Schwarz
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
- Fersenpolster
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Weiß | |
35 | |
7201 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ The Original 7201 Schuhe > Größe:35
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur