Learn More
Abeba™ Die Original-7050-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7050/42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15602508
  • 50.40 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Oberschicht aus Leder
  • Einstellbarer Spannbereich
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Weiß
42
7050
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7050-Schuhe > Größe: 42