Learn More
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7030/44
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15692488
  • 55.30 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Schwarz
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Schwarz
44
7030
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe > Größe: 44