Learn More
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7030/35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15602488
  • 55.30 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Schwarz
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Schwarz
35
7030
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7030-Schuhe > Größe:35