Learn More
Thallium(I)-Acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308873
Thallium(I)-Acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308873 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10308873
Marke: Thermo Scientific Acros 420775000
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 563-68-8 | C2H3O2Tl | 263.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-68-8
Summenformel C2H3O2Tl
Molekulargewicht (g/mol) 263.42
MDL-Nummer MFCD00013045
InChI-Schlüssel CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i acetate
PubChem CID 131675083
IUPAC-Name Essigsäure;molekularer Wasserstoff;thallium
SMILES [HH].CC(=O)O.[Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallous acetate
Schmelzpunkt 128.0°C to 130.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3COOTl
Merck Index 15, 9405
Formelmasse 263.42
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number420771000,420770250,420775000
ChargennummerA0468042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number420771000,420775000,420770250
ChargennummerA0465547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number420771000,420770250,420775000
ChargennummerA0459650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number420771000,420770250,420775000
ChargennummerA0401256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number420771000,420770250,420775000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallous acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thallium(I)-Acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >