Learn More
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331729
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331729
150 mm, 150 Millimeter
Click to view available options
Menge:
75 mm
150 mm
Packungsgröße:
150 Millimeter
75 Millimeter
Artikelnummer. 11331729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012352.DO
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: Ca. 225 g/150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thalliumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
Aussehen Rod
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 150 mm
Geruch Odorless
Form Stange, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerD04Y017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012352.DO,012352.0Y
ChargennummerL01N16A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012352.DO,012352.0Y
ChargennummerD18T011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012352.DO,012352.0Y
ChargennummerW29C046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012352.DO,012352.0Y
ChargennummerY13A008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012352.DO,012352.0Y
Name des Produkts
Thalliumstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >