Learn More
Thallium(III)-nitrat-Trihydrat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13453-38-8 | H12N3O15Tl | 498.48 g/mol
68.00 CHF - 528.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13453-38-8 |
---|---|
Summenformel | H12N3O15Tl |
Molekulargewicht (g/mol) | 498.48 |
MDL-Nummer | MFCD00149874 |
InChI-Schlüssel | TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate |
PubChem CID | 11270721 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11399139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.06 |
5 g |
68.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11309149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.14 |
25 g |
238.39 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11389139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087999.22 |
100 g |
528.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thallium(III) nitrate trihydrate is a reagent used for the rapid oxidation of styrene derivatives to carbonyl compounds, for the regioselective ring expansion of cyclic aralkyl ketones via oxidative rearrangement, for the selective hydrolysis of thioacetals to carbonyl compounds and for a general synthetic method to 19-norsteroids. Mediates ring contraction of cyclic ketones to a series of trans-fused 10-methyl-2-decalones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13453-38-8 | |
498.48 | |
TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N | |
11270721 |
H12N3O15Tl | |
MFCD00149874 | |
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate | |
O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Thallium (III) nitrate trihydrate | |
13453-38-8 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149874 | |
nitric acid,thallium 3+ salt, trihydrate 9ci, thallium trinitrate trihydrate, thallium iii nitrate trihydrate | |
TWTZVACKNJEUQF-UHFFFAOYSA-N | |
Thallium(3+); Trinitrat; Trihydrat | |
11270721 | |
99.5% | |
Hygroskopisch |
102°C to 105°C | |
Kristallin | |
H12N3O15Tl | |
UN2727 | |
Soluble in water. (95g/L at 20°C). | |
O.O.O.O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
498.48 | |
444.43 (390.38 Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H300-H330-H272-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P370+P378q-P501c
H272-H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:THALLIUMNITRAT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-325-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QV2000000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen