Learn More
Thallium(III)-chloridhydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thallium(III) chloride hydrate |
Schmelzpunkt | 37°C |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1707 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water 862g/L |
Formelmasse | 310.73 (Anhydrous) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thallium(III)-chloridhydrat, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur