Learn More
Thallium(I)-sulfat, 99,5 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
auf Anfrage - 498.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7446-18-6 |
---|---|
Summenformel | O4STl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 504.816 |
MDL-Nummer | MFCD00011278 |
InChI-Schlüssel | YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt |
PubChem CID | 24833 |
ChEBI | CHEBI:81836 |
IUPAC-Name | Thallium(1+); Sulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.09 |
10 g |
95.85 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.18 |
50 g |
498.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040342.30 |
250 g |
auf Anfrage
250 Gramm |
N/A | ||||||
Beschreibung
Thallium(I)-sulfat wird als Vorstufe zu Thallium(I)-sulfid verwendet, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist, wenn es Infrarotlicht ausgesetzt wird. Es wird weiter in Photozellen verwendet. Es wird auch mit Selen und Arsen gemischt, um Gläser mit niedrigem Schmelzpunkt zu produzieren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7446-18-6 | |
504.816 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
24833 | |
Thallium(1+); Sulfat |
O4STl2 | |
MFCD00011278 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
CHEBI:81836 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] |
Spezifikation
(decomposition) | |
632°C | |
Kristallin | |
O4STl2 | |
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+] | |
504.816 | |
CHEBI:81836 | |
6.77 |
Thallium(I) sulfate | |
7446-18-6 | |
99.5% min (metals basis) | |
MFCD00011278 | |
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L | |
Thallium(1+); Sulfat | |
24833 | |
504.8 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
Gehäuse H300-H311-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-201-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.