Learn More
Thallium(I)-nitrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10804351
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thallium(I)-nitrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10804351
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10804351
Marke: Thermo Scientific Acros 194240100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 433.0°C
Chemischer Name oder Material Thallium(I) nitrate
Schmelzpunkt 206,0 °C
CAS 10102-45-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 75.9 to 77.5% (Tl)
Summenformel NO3Tl
Strukturformel TlNO3
MDL-Nummer MFCD00011280
Fieser 13,86
Merck Index 15,9414
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Thallium(1+); Nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 266.38
PubChem CID 24937
Formelmasse 266.38
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number194240100
ChargennummerA0397469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number194240100
ChargennummerA0418631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2020 Catalog Number194240100
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thallium(I)-nitrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >