Learn More
Thallium(I)-nitrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
96.55 CHF - 279.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10102-45-1 |
---|---|
Summenformel | NO3Tl |
Molekulargewicht (g/mol) | 266.38 |
MDL-Nummer | MFCD00011280 |
InChI-Schlüssel | FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 |
PubChem CID | 24937 |
IUPAC-Name | Thallium(1+); Nitrat |
SMILES | [Tl+].[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10481671
|
Thermo Scientific Acros
265590250 |
25 g | Glasflasche |
96.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10521174
|
Thermo Scientific Acros
265591000 |
100 g | Glasflasche |
279.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10102-45-1 | |
266.38 | |
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N | |
24937 | |
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O |
NO3Tl | |
MFCD00011280 | |
thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 | |
Thallium(1+); Nitrat |
Spezifikation
433.0°C | |
206,0 °C | |
Weiß | |
99.5% | |
TlNO3 | |
13,86 | |
thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1 | |
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N | |
Thallium(1+); Nitrat | |
24937 | |
99.5% |
Thallium(I) nitrate | |
10102-45-1 | |
Kristallpulver | |
NO3Tl | |
MFCD00011280 | |
15, 9414 | |
Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O | |
266.38 | |
266.38 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-273-1