Learn More
Thallium(I)-neodecanoat, (Tl52.5 bis 55.5 %), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thallium(I) neodecanoate |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1707 |
Formelmasse | 375.61 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tl 52.5 to 55.5% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thallium(I)-neodecanoat, (Tl52.5 bis 55.5 %), Thermo Scientific™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction