Learn More
Thallium(I)-iodid, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
auf Anfrage
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-30-9
Summenformel ITl
Molekulargewicht (g/mol) 331.28
MDL-Nummer MFCD00011279
InChI-Schlüssel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-Name λ¹-Thallanyliumjodid
SMILES [I-].[Tl+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11354638
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043001.09
10 g
auf Anfrage
10 Gramm
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11344638
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043001.18
50 g
auf Anfrage
50 Gramm
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:THALLIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-199-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XG5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thallium(I)-iodid, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals