Learn More
Thallium(I)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364909
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thallium(I)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364909
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11364909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 078131.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20398-06-5
Summenformel C2H5OTl
Molekulargewicht (g/mol) 249.441
MDL-Nummer MFCD00009072
InChI-Schlüssel DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
PubChem CID 30143
IUPAC-Name Ethanolat; Thallium(1+)
SMILES CC[O-].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt 130°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Thallium (I) ethoxide
Schmelzpunkt -3°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Strukturformel TlOCH2CH3
UN-Nummer UN2810
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 249.43
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.6714
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.493 g/mL
Name des Produkts
Thallium(I)-Ethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >