Learn More
Thallium(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.82 g/mol
138.00 CHF - 422.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-12-0 |
---|---|
Summenformel | ClTl |
Molekulargewicht (g/mol) | 239.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011274 |
InChI-Schlüssel | GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216Mehr anzeigen |
PubChem CID | 24642 |
ChEBI | CHEBI:37117 |
IUPAC-Name | Chlorthallium |
SMILES | Cl[Tl] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10308540
|
Thermo Scientific Acros
208880250 |
25 g | Glasflasche |
138.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10092730
|
Thermo Scientific Acros
208881000 |
100 g | Glasflasche |
422.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7791-12-0 | |
239.82 | |
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M | |
24642 | |
Chlorthallium |
ClTl | |
MFCD00011274 | |
thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216Mehr anzeigen | |
CHEBI:37117 | |
Cl[Tl] |
Spezifikation
720°C | |
430°C | |
7791-12-0 | |
Pulver | |
ClTl | |
MFCD00011274 | |
thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216 | |
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorthallium | |
24642 | |
239.82 | |
7 |
Thallium(I) chloride | |
99% | |
Weiß | |
98.5% min | |
TICl | |
15, 9409 | |
Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water | |
Cl[Tl] | |
239.82 | |
CHEBI:37117 | |
99% | |
7.0000g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-241-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XG4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Thallium(I) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.