Learn More
Thallium(I)-chlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371898
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thallium(I)-chlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371898
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11371898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011839.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-12-0
Summenformel ClTl
Molekulargewicht (g/mol) 239.83
MDL-Nummer MFCD00011274
InChI-Schlüssel GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC-Name Chlorthallium
SMILES Cl[Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) chloride
Schmelzpunkt 430°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1707
Merck Index 14,9260
Formelmasse 239.82
Reinheit (%) 99.999%
Brechungsindex 2.247
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 7.0 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS26F009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number011839.22,011839.14,011839.06
ChargennummerS16A025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number011839.22,011839.14,011839.06
ChargennummerL07Q008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011839.22,011839.14,011839.06
ChargennummerJ10N29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011839.22,011839.14,011839.06
ChargennummerL14W004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011839.22,011839.14,011839.06
Name des Produkts
Thallium(I)-chlorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >