Learn More
Thallium(I)-bromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-40-4
163.00 CHF - 527.85 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-40-4 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00011273 |
Synonym | Thallous bromide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035720.09 |
10 g |
163.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035720.18 |
50 g |
527.85 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thallium(I) bromide is used in blue sensitive photodetectors. It is also used as a real-time x-ray image sensor. Further, it acts as a standard for elemental thallium. In addition to this, it is a compound semiconductor used in room temperature X- and gamma-ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
7789-40-4 | |
MFCD00011273 | |
Thallous bromide |
Spezifikation
Thallium(I) bromide | |
Ultra dry | |
Perlen | |
MFCD00011273 | |
14,9258 | |
Insoluble in water. | |
99.998% | |
Hygroskopisch |
∼460°C | |
7789-40-4 | |
(Metallbasis) | |
UN1707 | |
Thallous bromide | |
284.28 | |
Ampulle | |
7.5 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:THALLIUMVERBINDUNGEN, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 232-163-0
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen