Learn More
Thallium(I)-acetat, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thallium(I) acetate |
Schmelzpunkt | 131°C |
Physikalische Form | Nasse kristalline Aggregate |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1707 |
Beilstein | 3693914 |
Merck Index | 14,9257 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone. |
Formelmasse | 263.42 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U13K027 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 011842.14,011842.22 |
R06I002 | Analysenzertifikat | 23/11/2022 | 011842.14,011842.22 |
N02I040 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011842.14,011842.22 |
R18G023 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011842.14,011842.22 |
G16P14 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011842.14,011842.22 |