Learn More
Thallium(I)-2,4-Pentandionat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422967
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14219-90-0
Summenformel C5H7O2Tl
Molekulargewicht (g/mol) 303.489
MDL-Nummer MFCD00013506
InChI-Schlüssel QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Synonym thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
IUPAC-Name [(E)-4-Oxopent-2-en-2-yl]oxythallium
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt >134°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
UN-Nummer UN1707
Formelmasse 303.5
Reinheit (%) ≥97%
Name des Produkts
Thallium(I)-2,4-Pentandionat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >