Learn More
Thalliumacetat, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10299460
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thalliumacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299460
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10299460
Marke: Thermo Scientific Acros 420751000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 2570-63-0
Summenformel C6H9O6Tl
Molekulargewicht (g/mol) 381.51
MDL-Nummer MFCD00008698
Synonym Acetic acid, thallium(III) salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallic acetate
Schmelzpunkt 182°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 381.51
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Name des Produkts
Thalliumacetat, 98 %, Thermo Scientific™ >