missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/510), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08739F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for ELISA, Functional Assay
Spezifikation
TGF-beta | |
Monoclonal | |
FITC | |
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
Full length recombinant human TGF-beta protein | |
100 μg | |
Cytokine Research, Extracellular Matrix | |
7040 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
ELISA, Functional Assay | |
TGFB/510 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
TGF-beta Antibody (TGFB/510), FITC, Novus Biologicals™ > 100 μg; FITC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur