Learn More
Thermo Scientific TG-BOND Alumina Na2SO4 PLOT Column 25m x 0.32mm x5um
Marke:  Thermo Scientific 26001-5970
916.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
TG-BOND Alumina Na2SO4 PLOT Column 25m x 0.32mm x5um
Artikelnummer. 15890890
  • 920.93 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Name des Produkts
Thermo Scientific TG-BOND Alumina Na2SO4 PLOT Column 25m x 0.32mm x5um >