missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ TFX 430 Präzisionsthermometer

Referenzthermometer mit austauschbarem PT100-Fühler

Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5438A

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10739063

  • 697.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Präzisionsthermometer Modell TFX 430. Betrieben von einer auswechselbaren Lithium-Batterie sind diese Präzisionsthermometer handliche, wasserdichte Temperaturmessgeräte für vielfältige Mess- und Regelanwendungen in Labor und Industrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Single-use
22 mm
109 mm
ABS Plastic
Spitz
Präzisionsthermometer
932 °F
-148 °F
-100°bis +500 °C
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Lithium 3 V/Typ CR 2477
120 mm
54 mm
3 mm
Anwendungen:Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, duktilen Substanzen, aggressiven Medien und Oberflächen
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung
130 mm
TFX 430 und TPX 230
90 g
Keine
500 °C
-100 °C
Factory Calibrated
ca. 5 Jahre
± 0,05 °C/± 0,09 °F
LCD
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt