missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie

Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display

Marke:  Ebro Electronic™ 1340-5418A

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11773509

  • 427.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermometer for various applications in food, laboratory, industrial use. All thermometers includes a factory calibration certificate. The thermometer measures with PT 1000 temperature sensor. Core thermometer, precision, lithium battery, watertight, measurement, temperature, laboratory, sensor, display, robust, impact resistant, accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16; EN 13485
Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie
335 mm
Stumpf
90 g
Keine
 572°F
-58 °F
-50°C to +300°C or -50°C to +400°C
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Lithium 3 V/Typ CR 2477
LCD
Single-use
52 mm
TFX 410-1 & TPX 200
0.1 deg.C
Präzisions-Kernthermometer
Without cable
300 °C
-50 °C
Factory Calibrated
ca. 5 Jahre
120 mm
50 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt