Learn More
Ebro Electronic™ TFX Kernthermometer Serie
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5419A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.Spécification
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485; (EC) 1935/2004 Materials and articles which come into contact with foodstuffs; The Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 No. 1504; PART 3; Regulation 16 | |
Für Bäckereien, Metzgereien und die Lebensmittelindustrie | |
Thermometer, Sensor, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
Stainless Steel and Plastic | |
Glasbeschichtet | |
0.4 kg | |
Keine | |
572 °F | |
-58 °F | |
-50°C bis 300°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
190 mm | |
22 mm |
Single-use | |
109 mm | |
54 mm | |
TFX 410-1 und TPX 300 | |
0.1 °C | |
Präzisions-Kernthermometer | |
Without cable | |
300 °C | |
-50 °C | |
Yes | |
ca. 5 Jahre | |
± 0,3 °C/± 0,5 °F | |
LCD |