Learn More
Thermo Scientific™ TFT-80.2 Festwinkelrotor
Erhöhen Sie die Probenverarbeitung mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.2 Festwinkelrotor mit seiner Kapazität von 12 Plätzen.
Marke: Thermo Scientific™ 54456
26376.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhöhen Sie die Probenverarbeitung mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.2 Festwinkelrotor mit seiner Kapazität von 12 Plätzen.
Empfohlen für:Kleines Volumen; Protein-, Viren- und DNA-Isolierung
Spezifikation
TFT-80.2 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
429.643 × g | |
60,1 mm | |
22,6 | |
8 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
335.994 × g |
Titan | |
12 x 2 ml | |
80.000 U/min | |
33,9 mm | |
51 mm | |
5,5 lb. (2,5 kg) | |
25° | |
242.344 × g |