Learn More
Thermo Scientific™ TFT-45.6 Festwinkelrotor
Mit dem vielseitigen Thermo Scientific™ TFT-45.6 Festwinkelrotor und seinen zahlreichen Funktionen können Sie die verschiedensten Anwendungen ausführen.
Marke: Thermo Scientific™ 11637
33969.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem vielseitigen Thermo Scientific™ TFT-45.6 Festwinkelrotor und seinen zahlreichen Funktionen können Sie die verschiedensten Anwendungen ausführen.
Kompatibel mit:
Zentrifuge der Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Serie
Empfohlen für:
Serum-Lipoprotein-Flotation, Mehrfachproben-DNA- und Virus-Isolation
Spezifikation
TFT-45.6 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
238.859 x g (äußere Reihe); 204.252 x g (innere Reihe) | |
105,6 mm außen/90,3 mm innen | |
44,1 Äußere Reihe/49,6 Innere Reihe | |
13 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen | |
205.383 × g außen/170.755 × g innen |
Titan | |
40 x 6 ml | |
45.000 U/min | |
76,0 mm außen/60,7 mm innen | |
66 mm | |
24,3 lb. (10,9 kg) | |
20° | |
171.906 × g außen/137.299 × g innen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
79Stunden
3Minuten
45Sekunden
35 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31