Beschreibung
Potent selective androgen receptor modulator (SARM) (IC50 = 30 nM). Steroidal compound. Exhibits limited effects on reproductive tissues and sebaceous glands; does not repress AP-1-sensitive MMP-1 reporter. Inhibits 5α-reductase type I and II (IC50 values are 2 and 3 nM respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TFM-4AS-1 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 474.56 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFM-4AS-1, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur