Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.98 CHF - 350.75 CHF
Spezifikation
Antigen | TFAP2C |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 555 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17721349
|
Proteintech
CL555-14572-20UL |
20 μL |
129.98 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17711349
|
Proteintech
CL555-14572-100UL |
100 μL |
350.75 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)Spezifikation
TFAP2C | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 555 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Antibody |
1000 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
7022 | |
Primary | |
Store at -20°C |