Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL555-14572-100UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17711349
  • 350.75 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Spezifikation
Spezifikation
TFAP2C
Polyclonal
CoraLite 555
BC006327
Antigen affinity purification
Primary
Human
Antibody
IgG
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Rabbit
100 μL
7022
Store at -20°C