Learn More
Texwipe™ Vertex™ Tücher
Für maximale Abriebfestigkeit
398.00 CHF - 1695.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Bauweise | Doppelt gestrickt |
Kanten | Scharf versiegelter Laser |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz auf Oberflächen mit scharfen Kanten und zur Kontrolle von Verschüttungen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15515130
|
Texwipe™
TX29 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Trockene Wischtücher | 150/Beutel | N/A | ||||||
16395395
|
Texwipe™
TX42 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Trockene Wischtücher | 100/Beutel |
1260.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17228889
|
Texwipe™
TX59 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Trockene Wischtücher | 100/Beutel |
1695.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17989710
|
Texwipe™
TX42P |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Feuchttücher | 50/Beutel |
398.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus 100 % polyester
- Vorgetränkte Wischtücher
- Doppelstrick-Design
- Mit versiegelter Laserkante
- Nicht steril
- Erhältlich in den Serien High Durability, High Sorption und Microdenier
- Die Saugfähigkeit liegt zwischen 350 und 450 ml/m2
Spezifikation
Polyester | |
Doppelt gestrickt | |
Ideal für den Einsatz auf Oberflächen mit scharfen Kanten und zur Kontrolle von Verschüttungen |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Scharf versiegelter Laser | |
Unsteril |