Learn More
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher
Für Reinräume der ISO-Klasse 3 bis 5
Marke:  Texwipe™ TX3224
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15732406
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Dicke einlagige Wischtücher bieten die Saugfähigkeit von zweilagigen Wischtüchern
  • Die eng gestrickte Konstruktion bietet gute Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Wischanwendungen
  • Geringe Mengen lösbarer Partikel, Ionen und nichtflüchtiger Rückstände
  • Die TexTra10 Wischtücher verfügen über einen thermisch abgedichteten Rand, um Partikel- und Faserfreisetzungen zu verhindern
  • Sterile Wischtücher, gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 und doppelt in lösungsmittelsicheren Beuteln verpackt
Bestellinformation
Gestapelt verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
TexTra™ 10 Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
Autoklavierbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
1-lagig
9 in.
9 in.
Polyester
233
Versiegelt
Reinraum
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher > Steril; Gestapelt; Versiegelter Rand; Größe: 9 x 9 Zoll